Läs mer
Azlon™ Disposal Bins
Produktkod. p-8376019
Höjd (metrisk):
26,5 cm
70 cm
Bredd (metrisk):
23 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12050133
Brand: Azlon™ DBG001P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker kassering av krossat glas
  • Self assembly rigid boxes for safe disposal of broken glass
  • Glass is safely held in strong leak proof and puncture resistant LDPE liner
  • Lid has an integral waste flap for easy use and has a sealing feature for use when full
  • Boxes are clearly printed with instructions for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 L
Färg Translucent
Höjd (metrisk) 70 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Form Rectangular
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Safe Disposal of Broken Glass
Monteringstyp Free Standing
Produkttyp Disposal Bin