Läs mer
Azlon™ Flow Indicator
Material för fodral:
PMP
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transparent robust moulding with a colored paddle wheel
- Operates at low flow rates. (The impeller starts to turn at 150mL/min)
- Stepped side arms are tapered to accept tubing from 6mm to 11mm I. D.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flow Indicator |
| Material för fodral | PMP |
| Färg | Transparent |
| Flödeshastighetsområde | 2 mL/sec. |
| Material för inre delar | Polystyrene |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Temperatur (metrisk) | -180 to +145°C |