Läs mer
Azlon™ Gasleveransrör
Produktkod. 12663012
Change view
Total längd (metrisk):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Produkttyp:
Dubbelböjd gasleveransrör
Gasleveransrör
Sidoarmens gasleveransrör
Tappad gasleveranstub
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
12663012 205 mm Gasleveransrör Paket med 5
12673012 290 mm Tappad gasleveranstub Paket med 5
12683012 335 mm Sidoarmens gasleveransrör Paket med 5
12693012 475 mm Dubbelböjd gasleveransrör Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12663012 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer DT001
Beräknad leverans: 12-10-2026
Polypropylenkonstruktion. Azlon™ Gasleveransrör är idealiska substitut för ömtåliga glasalternativ.
  • Förböjda styva polypropenleveransrör
  • Obrytbar vid normal användning
  • Lämplig för många typer av gasinsamlingsexperiment i skolor och universitet
Specifikationer
Material Polypropen
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (engelska) 8 tum
Total längd (metrisk) 205 mm
För användning med (applikation) Många typer av gasuppsamlingsexperiment i skolor och universitet
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Gasleveransrör