Läs mer
Azlon™ Gasleveransrör
Beskrivning
- Förböjda styva polypropenleveransrör
- Obrytbar vid normal användning
- Lämplig för många typer av gasinsamlingsexperiment i skolor och universitet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,23 tum |
| Total längd (engelska) | 11,41 tum |
| Total längd (metrisk) | 290 mm |
| För användning med (applikation) | Många typer av gasuppsamlingsexperiment i skolor och universitet |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttyp | Tappad gasleveranstub |