Läs mer
Azlon™ Azlon™ HDPE, vidhalsad aspiratorflaska
Produktkod. 10359554
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10359554 100 L Varje
1 options
Produktkod. 10359554 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BWX072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7720.00 SEK
    6089.88 SEK / Paket med 1
    Save 1630.12 SEK
    21% Av
I lager
För användning med: För dispensering på bänk av vanliga laboratorievätskor och bulklagring eller transport av vätskor och pulver
Funktioner
  • Stor kapacitet
  • Bred öppning för enkel fyllning
  • Skruva på locket med vattentät gummitätning för att förhindra läckage och spill
  • Läcksäker avstängningskran
  • Bärhandtag för enkel lyft
Använder:
  • Bänkskiva dispensering
  • Bulklagring
  • Transport
  • Vätskor
  • Pulver
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 26 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 L
Diameter (metrisk) Innerhals 240 mm
För användning med (applikation) För bänkdosering av vanliga laboratorievätskor och bulklagring eller transport av vätskor och pulver
Höjd (metrisk) med stängning 770 mm
Inkluderar Stängning, bärhandtag
Material HDPE
Hals stil Bred
Produkttyp Aspiratorflaska
Form Cylindrisk