Läs mer
Azlon™ Polypropen, kraftig aspiratorflaska
Codice prodotto. 11393454
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
5 L
missing translation for 'unitSize':
Varje
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) missing translation for 'unitSize'
11393454 5 L Varje
1 missing translation for 'options'
Codice prodotto. 11393454 missing translation for 'mfr' Azlon™ missing translation for 'supplierNo' BNP05A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.20 SEK
    503.92 SEK / Paket med 1
    Save 224.28 SEK
    30% Av
Visualizza tutte le promozioni
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
För användning med: För enkel placering på hyllor eller bänkskiva; Autoklaverbar; Färg: Vit (genomskinlig)
  • Förhöjda graderingar och genomskinlig färg stöder visuell volymbedömning
  • Heavy duty läckagesäker avstängningskran öppnar och stänger i ett kvarts varv
  • Gjuten integrerat bärhandtag ger enkel transport
  • Autoklaverbar på grund av polypropensammansättning
Specifica
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Vit (genomskinlig)
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) För enkel placering på hyllor eller bänkskiva
Höjd (metrisk) med stängning 270 mm
Inkluderar Stängning, Gjuten bärhandtag
Material Polypropen
Mun stil Wide
Produkttyp Aspiratorflaska
Form Åttkantig
Sterilitet Non-sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.