Läs mer
Azlon™ HDPE, smalhalsad aspiratorflaska
Produktkod. 10339474
Produktkod. 10339474 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGH034
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: För dispensering av vanliga laboratorievätskor/destillerat vatten etc.; Färg: Vit
  • Förhöjda graderingar och genomskinlig färg
  • Smidig fungerande läckagesäkra kranar
  • Robust bärhandtag ger enkel transport
  • Skruvlock för säker förvaring
  • Överensstämmer med USFDA:s riktlinjer för kontakt med livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 49 mm
För användning med (applikation) För bänkdosering av vanliga laboratorievätskor/destillerat vatten etc.
Höjd (metrisk) med stängning 330 mm
Inkluderar Stängning
Material HDPE
Hals stil Smal
Produkttyp Aspiratorflaska
Form Åttkantig