Läs mer
Azlon™ Polypropen, tung karjong med stoppkran
Produktkod. 11303464
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11303464 10 L Varje
1 options
Produktkod. 11303464 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BNP10A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 SEK
    662.91 SEK / Paket med 1
    Save 182.09 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: För enkel placering på hyllor eller bänkskiva; Autoklaverbar; Färg: Vit (genomskinlig)
  • Produkterna deltar i My Green Lab ACT Label-programmet. Märkningen ACT är den främsta ekomärkningen för laboratorieprodukter som säkerställer ansvarstagande, konsekvens och transparens (ACT) för att möjliggöra hållbar laboratorieupphandling.
  • Flaska och lock tillverkas av regulatoriskt godkänd polypropen (PP) med möjlighet till läckagesäkra, kraftig stoppkran tillverkad av USP klass VI-godkänd PP-harts för säker och enkel vätskedosering.
  • Pålitlig prestanda, varje dag: Från medieförberedelse till hantering av stora volymer AZLON™ levererar ballonger pålitlig och användarvänlig prestanda när det gäller vätskehantering.
  • Lättvikt och hållbar: AZLON™ baljonger, gjorda av högkvalitativ PP, är hållbara, krosssäkra och lätta – perfekt för hektiska laboratorier.
  • Designade för användarvänlighet och säkerhet: Ergonomiska handtag säkerställer ett säkert grepp, en kompakt fyrkantig profil ger utmärkt stabilitet på bänken eller under transport samtidigt som värdefull laboratorieyta optimeras, med tillägget av en valfri läckagesäker stoppkran stödjer våra karjonger säker och kontrollerad dosering.
  • Praktiska funktioner som stödjer ditt arbetsflöde: Formgjutna graderingar möjliggör enkel volymhantering, kapslar för 10L- och 20L-baljonger har gjutna borrstyrningar för enkel placering av prober, matningsledningar och vätskesugning, och den valfria kraftiga stoppkranen öppnas och stängs på ett kvarts varv.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Naturlig (genomskinlig)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) För enkel placering på hyllor eller bänkskiva
Höjd (metrisk) med stängning 360 mm
Inkluderar Stängning, Gjuten bärhandtag
Material Polypropen
Mun stil Bred
Produkttyp Carboy med kran
Form Åttkantig