Läs mer
Azlon™ HDPE, smalhalsad aspiratorflaska
:
Kapacitet: 25L; Smal hals
Beskrivning
För användning med: För dispensering av vanliga laboratorievätskor/destillerat vatten etc.
- Förhöjda graderingar och genomskinlig färg
- Smidig fungerande läckagesäkra kranar
- Robust bärhandtag ger enkel transport
- Skruvlock för säker förvaring
- Överensstämmer med USFDA:s riktlinjer för kontakt med livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 80 mm |
| För användning med (applikation) | För bänkdosering av vanliga laboratorievätskor/destillerat vatten etc. |
| Höjd (metrisk) med stängning | 580 mm |
| Inkluderar | Stängning |
| Material | HDPE |
| Hals stil | Smal |
| Produkttyp | Aspiratorflaska |
| Form | Cylindrisk |