Läs mer
Azlon™ Azlon™ HDPE, vidhalsad aspiratorflaska
Beskrivning
För användning med: För dispensering på bänk av vanliga laboratorievätskor och bulklagring eller transport av vätskor och pulver
Funktioner
- Stor kapacitet
- Bred öppning för enkel fyllning
- Skruva på locket med vattentät gummitätning för att förhindra läckage och spill
- Läcksäker avstängningskran
- Bärhandtag för enkel lyft
- Bänkskiva dispensering
- Bulklagring
- Transport
- Vätskor
- Pulver
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 240 mm |
| För användning med (applikation) | För bänkdosering av vanliga laboratorievätskor och bulklagring eller transport av vätskor och pulver |
| Höjd (metrisk) med stängning | 415 mm |
| Inkluderar | Stängning, bärhandtag |
| Material | HDPE |
| Hals stil | Bred |
| Produkttyp | Aspiratorflaska |
| Form | Cylindrisk |