Läs mer
Cowie Technology™ PTFE tjockväggshylsa, B-längd för Europa
Produktkod. 10473861 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Standard konisk led nr.:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr. Förpackningsstorlek
10473861 29/32 Varje
12358029 19/26 Paket med 5
12368029 24/29 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10473861
Beräknad leverans: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
Insatser mellan standardslipade glasfogar för att eliminera användningen av fett. Cowie Technology™ PTFE Thick Wall Sleeve, B-längd för Europa är lämplig för högvakuum.
Tillverkad av PTFE med en rejäl skuldra för enkel hantering och en övergripande robust konstruktion för upprepad användning.
  • Självsläppande tätning för att förhindra att den fastnar
  • Lämplig för högvakuum genom användning av tvärgående trapetsformade tätningsringar på kontaktytorna
  • Använd upp till 280 °C (540 °F)
  • Läckagehastighet:< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
  • Eliminerar behovet av fett
  • Ärmarna är inerta
Specifications
För användning med (applikation) Förhindra fastsättning, eliminerar användning av fett
För användning med (utrustning) Slipade glasfogar
Material PTFE
Kvantitet 1 vardera
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek 0.5mm
Standard konisk led nr. 29/32
Typ Styv ärm