Läs mer
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 10749365
Change view
Kapacitet: 1L
Produktkod.
10749365 Kapacitet: 1L
1 options
Produktkod. 10749365 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JGH140
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 1 L
  • Lätt och robust
  • Korrosionsbeständig
  • Lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Mått (L x B x H) 124 x 72 x 163mm
Material HDPE
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Jerry Can