Läs mer
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 10115674
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10115674 5 L Varje
1 options
Produktkod. 10115674 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JGH148
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 5 L
  • Lätt och robust
  • Korrosionsbeständig
  • Lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA FDA-föreskrifter
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Mått (L x B x H) 186 x 134 x 282mm
Material HDPE
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Jerry Can