Läs mer
Azlon™ HDPE, smalhalsad aspiratorflaska
Produktkod. 10696105
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10696105 10 L Varje
1 options
Produktkod. 10696105 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGH036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1161.33 SEK
    782.18 SEK / Paket med 1
    Save 379.15 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: För dispensering av vanliga laboratorievätskor/destillerat vatten etc.; Färg: Vit
  • Förhöjda graderingar och genomskinlig färg
  • Smidig fungerande läckagesäkra kranar
  • Robust bärhandtag ger enkel transport
  • Skruvlock för säker förvaring
  • Överensstämmer med USFDA:s riktlinjer för kontakt med livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 49 mm
För användning med (applikation) För bänkdosering av vanliga laboratorievätskor/destillerat vatten etc.
Höjd (metrisk) med stängning 380 mm
Inkluderar Stängning
Material HDPE
Hals stil Smal
Produkttyp Aspiratorflaska
Form Åttkantig