Läs mer
Azlon™ HDPE, flaskor med smal hals
:
Runda; Kapacitet: 50L; Höjd: 700mm; ID: 80 mm
Beskrivning
- Förhöjda graderingar och genomskinlig färg möjliggör snabb visuell volymbedömning
- Skruvlock ger säker förvaring
- Försedd med bärhandtag för enkel transport och stadigt grepp
- Lämplig för ansökningar om kontakt med livsmedel enligt amerikanska bestämmelser
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 80 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för bulklagring och transport av vätskor. Lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel. |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) med stängning | 700 mm |
| Inkluderar | Stängning, bärhandtag |
| Material | HDPE |
| Hals stil | Smal |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction