Läs mer
Azlon™ HDPE, flaskor med smal hals
Beskrivning
För användning med: Idealisk för bulklagring och transport av vätskor. Lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel.; Färg: Vit
- Förhöjda graderingar och genomskinlig färg möjliggör snabb visuell volymbedömning
- Skruvlock ger säker förvaring
- Försedd med bärhandtag för enkel transport och stadigt grepp
- Lämplig för ansökningar om kontakt med livsmedel enligt amerikanska bestämmelser
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 49 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för bulklagring och transport av vätskor. Lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel. |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) med stängning | 330 mm |
| Inkluderar | Stängning, bärhandtag |
| Material | HDPE |
| Hals stil | Smal |
| Visa mer |