Läs mer
Azlon HDPE runda flaskor med smal hals
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Antal per förpackning:
10/PK
110
1200
30
350
420
5/PK
60
800
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Förvara ett brett utbud av vätskor med dessa hållbara plastflaskor. AzlonTM HDPE runda flaskor med smal hals har god allmän kemikalieresistens och är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
- Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
- Lätt men mycket hållbar i användning
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 89 mm |
| Visa mer |