Läs mer
Azlon™ Ishinkar i polyuretan med lock
Produktkod. 11339623
Change view
Färg:
Klart
Ljusblå
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11339623 Svart Varje
12081912 Ljusblå Varje
12091912 Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339623 Leverantör Azlon Leverantörsnummer IBB001P
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med vatten-is, torris och saltlösningar
  • Ishinkar i svart, grönt och blått skinn av polyuretanskum
  • Idealisk för att separera arbetsområden efter färg
  • Inbyggda handtag gör det enkelt att lyfta och bära
  • Åttakantig form för enkel stapling och stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 185 mm
Bredd (metrisk) 330 mm
Vikt (metrisk) 1200 g
Design Åttkantig
Material Polyuretan
Typ Ishink
Färg Svart
Kapacitet (metrisk) 4.5 L