Läs mer
Azlon™ Ishinkar i polyuretan med lock
Beskrivning
Lämplig för användning med vatten-is, torris och saltlösningar
- Ishinkar i svart, grönt och blått skinn av polyuretanskum
- Idealisk för att separera arbetsområden efter färg
- Inbyggda handtag gör det enkelt att lyfta och bära
- Åttakantig form för enkel stapling och stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 185 mm |
| Bredd (metrisk) | 330 mm |
| Vikt (metrisk) | 1200 g |
| Design | Åttkantig |
| Material | Polyuretan |
| Produkttyp | Ishink |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |