Läs mer
Azlon™ Imhoff sedimenteringskon i plast
Produktkod. 12053374
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12053374 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 12053374 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SWX008
Beräknad leverans: 24-02-2027
Färglös kon gjord av transparent styren-akrylnitril S.A .N-polymer med gjutna graderingar
  • Färglös, transparent SA N-kon med gjutna graderingar
  • Gradering från 2 ml till 1 000 ml (i blandade graderingar)
  • Den nedre änden har en propp (reserv ingår) för att underlätta provtagning och rengöring
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12672
Volym (metrisk) 1000 ml
För användning med (applikation) För bestämning av mängden sediment i avloppsvatten eller industriavfall
Graderad 2 till 1000 ml
Inkluderar Propp
Material Plast