Läs mer
Azlon™ Industriell HDPE-tratt
Produktkod. 10504355
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
180 mm
230 mm
245 mm
290 mm
380 mm
Diameter (metrisk) skaft:
9 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10504355 290 mm 27 mm 277 mm -
11363664 100 mm 11 mm 102 mm Paket med 10
11373664 120 mm 12 mm 121 mm -
11383664 180 mm 17 mm 181 mm Paket med 5
10575115 230 mm 21 mm 226 mm Paket med 5
12044837 140 mm 13 mm 141 mm Paket med 5
11393664 245 mm 24 mm 239 mm Varje
12090773 380 mm 36 mm 351 mm Varje
12511456 80 mm 9 mm 80 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10504355 Leverantör Azlon Leverantörsnummer FWC116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.80 SEK
    173.50 SEK / Paket med 1
    Save 44.30 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av polyeten och okrossbar vid normal användning. Azlon™ Industriella HDPE-trattar är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Med raka övre fälgar för att förhindra spill.
  • Styva industritrattar i polyeten
  • Okrossbar vid normal användning
  • Har raka övre fälgar för att förhindra spill
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 290 mm
Kapacitet (metrisk) 5500 mL
Diameter (metrisk) skaft 27 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 277 mm