Läs mer
Azlon™ Industriell HDPE-tratt
Beskrivning
Tillverkad av polyeten och okrossbar vid normal användning. Azlon™ Industriella HDPE-trattar är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Med raka övre fälgar för att förhindra spill.
- Styva industritrattar i polyeten
- Okrossbar vid normal användning
- Har raka övre fälgar för att förhindra spill
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 11 mm |
| Material | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 102 mm |