Läs mer
Azlon™ Industriell HDPE-tratt
Produktkod. 11393664
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
180 mm
230 mm
245 mm
290 mm
380 mm
Diameter (metrisk) skaft:
9 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11393664 245 mm 24 mm 239 mm Varje
11363664 100 mm 11 mm 102 mm Paket med 10
11373664 120 mm 12 mm 121 mm -
11383664 180 mm 17 mm 181 mm Paket med 5
10575115 230 mm 21 mm 226 mm Paket med 5
12044837 140 mm 13 mm 141 mm Paket med 5
10504355 290 mm 27 mm 277 mm -
12090773 380 mm 36 mm 351 mm Varje
12511456 80 mm 9 mm 80 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11393664 Leverantör Azlon Leverantörsnummer FWC114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 SEK
    123.60 SEK / Paket med 1
    Save 35.40 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polyeten och okrossbar vid normal användning. Azlon™ Industriella HDPE-trattar är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Med raka övre fälgar för att förhindra spill.
  • Styva industritrattar i polyeten
  • Okrossbar vid normal användning
  • Har raka övre fälgar för att förhindra spill
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 245 mm
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Diameter (metrisk) skaft 24 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 239 mm