Läs mer
Azlon™ Industriell HDPE-tratt
Diameter (metrisk) Överst:
80mm
100 mm
120 mm
140 mm
180 mm
230 mm
245 mm
290 mm
380 mm
Diameter (metrisk) skaft:
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av polyeten och okrossbar vid normal användning. Azlon™ Industriella HDPE-trattar är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Med raka övre fälgar för att förhindra spill.
- Styva industritrattar i polyeten
- Okrossbar vid normal användning
- Har raka övre fälgar för att förhindra spill
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 11 mm |
| Material | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 102 mm |