Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och en ångavluftningsventil för att förhindra dropp
- Outplånligt tryckt på upp till fyra språk, med fyra tillgängliga språkkombinationer
- Val av fem lösningsmedelsetiketter med nya globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinstruktioner
- Försedd med PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Beskrivning | Region 2: norska, danska, svenska, engelska |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Grön |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etikett | Metanol |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |