Läs mer
Azlon™ Lätta polypropentrattar
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Höjd (metrisk):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av lätt polypropen. Azlon™ Lätta polypropentrattar inkluderar ribbor som förhindrar luftlås och tillåter snabb filtrering. Autoklaverbar till 121° C.
- Lätta polypropentrattar med ribbor som förhindrar luftlås, vilket möjliggör snabb filtrering
- Autoklaverbar till 121 °C
- Tillverkad av livsmedelsgodkänd plast
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) skaft | 17 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |