Läs mer
Azlon™ Lågformad korg
Produktkod. 11373464
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11373464 10 L Varje
1 options
Produktkod. 11373464 Leverantör Azlon Leverantörsnummer TWR200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.76 SEK
    247.95 SEK / Paket med 1
    Save 107.81 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Azlon™ Low-Form Basket är en stark, lätt rektangulär korg som lämpar sig för användning som dränerings-/autoklavkorg eller för allmän förvaring. Enheterna staplas när de inte används för att spara utrymme. God kemikaliebeständighet och autoklaverbar till 121 °C.
Tillverkad av polypropen. Azlon™ Low-Form Basket är en stark, lätt rektangulär korg
lämplig att använda som dränerings-/autoklavkorg eller för allmän förvaring. Enheterna staplas när de inte används för att spara utrymme.God kemikaliebeständighet och autoklaverbar till 121 °C.
  • Stark, lätt rektangulär korg
  • Lämplig att använda som dränerings-/autoklavkorg eller för allmän förvaring
  • Enheterna staplas när de inte används för att spara utrymme
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar till 121 °C
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 10 L
För användning med (applikation) Lämplig att använda som dränerings-/autoklavkorg eller för allmän förvaring
Höjd (metrisk) Exteriör 100 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Material Polypropen
Bredd (metrisk) Exteriör 300 mm