Läs mer
Azlon™ Magnetiska retrievers för omrörarstänger
Beskrivning
Hämta omrörarstänger från känsliga vätskor med dessa magnetiska retrievers. AzlonTM Magnetic Retriever för omrörarstänger har magneter permanent inbäddade i en PTFE-stav.
- Idealisk för att hämta magnetiska omrörarstänger från särskilt känsliga eller frätande vätskor
- Turbo retrievers är idealiska för användning med turbo omrörarstänger
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått (L x B x H) | 13.7 Lin. |
| Längd (engelska) | 13,7 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Material | Magnetisk legering |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Typ | Omrörningsbar |