Läs mer
Azlon™ Magnetiska retrievers för omrörarstänger
Produktkod. 10514355
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10514355 250 mm Varje
10400095 350 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10514355 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer SWN564
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hämta omrörarstänger från känsliga vätskor med dessa magnetiska retrievers. Azlon™ Magnetiska retrievers för omrörarstänger har magneter permanent inbäddade i en PTFE-stav.
Hämta omrörarstänger från känsliga vätskor med dessa magnetiska retrievers. AzlonTM Magnetic Retriever för omrörarstänger har magneter permanent inbäddade i en PTFE-stav.
  • Idealisk för att hämta magnetiska omrörarstänger från särskilt känsliga eller frätande vätskor
  • Turbo retrievers är idealiska för användning med turbo omrörarstänger
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B x H) 98 Lin.
Längd (engelska) 98 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Material Magnetisk legering
Kvantitet 1/Pk.
Typ Retrievers omrörarstång