Läs mer
Azlon™ Magnetiska retrievers för omrörarstänger
Produktkod. p-8001815
Längd (metrisk):
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10514355
Brand: Azlon™ SWN564
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hämta omrörarstänger från känsliga vätskor med dessa magnetiska retrievers. Azlon™ Magnetiska retrievers för omrörarstänger har magneter permanent inbäddade i en PTFE-stav.
Hämta omrörarstänger från känsliga vätskor med dessa magnetiska retrievers. AzlonTM Magnetic Retriever för omrörarstänger har magneter permanent inbäddade i en PTFE-stav.
  • Idealisk för att hämta magnetiska omrörarstänger från särskilt känsliga eller frätande vätskor
  • Turbo retrievers är idealiska för användning med turbo omrörarstänger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B x H) 98 Lin.
Längd (engelska) 98 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Material Magnet
Kvantitet 1/Pk.
Typ Retrievers omrörarstång