Läs mer
Azlon™ Magnetisk omrörarstång
Längd (metrisk):
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- För effektiv omrörning
- Cylindrisk formad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Kvantitet | 2 |
| Form | Cylinder |