Läs mer
Azlon™ Mikromagnetisk omrörarstång
Produktkod. 10359324
Längd (metrisk):
7 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10359324
Brand: Azlon SWN954
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa stänger för en mängd olika omrörningsapplikationer. Fisherbrand™ Azlon™ Micro Magnetic Omrörarstänger är idealiska för små kärl, provrör och flaskor.
  • För effektiv omrörning
  • PTFE sammansättning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material Magnet
Kvantitet 2/Pk.
Form Micro