Läs mer
Azlon™ Mini Ishink
Beskrivning
- Skinnade miniishinkar av polyuretanskum
- •Lämplig för användning med vatten-is, torris och saltlösningar
- •Inbyggda handtag gör det enkelt att lyfta och bära
- Avsmalnande för enkel stapling och stabilitet
- Kapacitet 1000ml
- Mått 95mm x 200mm (hxb) och vikt 140g
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Mått (L x B x H) | 200 x 200 x 95 mm |
| För användning med (applikation) | Vattenis, torris, saltlösningar |
| Vikt (metrisk) | 140 g |
| Material | Polyuretanskum |
| Produkttyp | Mini Ice Bucket |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |