Läs mer
Azlon™ Pipetkontroller
Produktkod. 11303714
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11303714 Vitt Varje
11930885 Blått Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11303714 Leverantör Azlon Leverantörsnummer PFL001N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1153.99 SEK / Paket med 1
    Save 121.01 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Enkel och exakt vakuumkontrollerad pipettfyllare med tumnivå. De Azlon™ Pipetstyrenheten använder en ny PTFE- och silikongummiventilenhet för att möjliggöra finkontroll av pipentfyllning och -tömning.
Enkel och exakt vakuumkontrollerad pipettfyllare med tumnivå. Azlon ™Pipet Controller använder en ny PTFE- och silikongummiventilenhet för att möjliggöra finkontroll av pipentfyllning och -tömning.
  • En ny PTFE- och silikongummiventilenhet kontrollerar vakuumet som skapas genom att helt enkelt klämma ihop den unika gummilampan
  • Genom att flytta tumspaken kan pipetter från 0,1 mL upp till 100 mL enkelt och exakt fyllas och tömmas
  • Utblåsningspipetter tillgodoses genom nedtryckning av en liten tummanövrerad klämboll
  • Ett utbytbart PTFE-membranfilter säkerställer att vätska inte oavsiktligt dras in i enheten (2 medföljer)
  • Filtret och pipetthållaren kan steriliseras genom autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PVDF, Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kliniska, sjukhus, biologiska, kemiska, livsmedel och drycker, läkemedel, kosmetika och kriminaltekniska områden
Färg Vitt
Volym (metrisk) 0,1 till 100 ml
Typ Positiv förskjutning repetitiv pipett