Läs mer
Azlon™ Pipetkontroller
Produktkod. 11930885
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11930885 Blått Varje
11303714 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11930885 Leverantör Azlon Leverantörsnummer PFL001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1533.00 SEK
    1265.36 SEK / Paket med 1
    Save 267.64 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Enkel och exakt vakuumkontrollerad pipettfyllare med tumnivå. De Azlon™ Pipetstyrenheten använder en ny PTFE- och silikongummiventilenhet för att möjliggöra finkontroll av pipentfyllning och -tömning.
Enkel och exakt vakuumkontrollerad pipettfyllare med tumnivå. Azlon ™Pipet Controller använder en ny PTFE- och silikongummiventilenhet för att möjliggöra finkontroll av pipentfyllning och -tömning.
  • En ny PTFE- och silikongummiventilenhet kontrollerar vakuumet som skapas genom att helt enkelt klämma ihop den unika gummilampan
  • Genom att flytta tumspaken kan pipetter från 0,1 mL upp till 100 mL enkelt och exakt fyllas och tömmas
  • Utblåsningspipetter tillgodoses genom nedtryckning av en liten tummanövrerad klämboll
  • Ett utbytbart PTFE-membranfilter säkerställer att vätska inte oavsiktligt dras in i enheten (2 medföljer)
  • Filtret och pipetthållaren kan steriliseras genom autoklavering
Specifikationer
Material PVDF, Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kliniska, sjukhus, biologiska, kemiska, livsmedel och drycker, läkemedel, kosmetika och kriminaltekniska områden
Färg Blått
Volym (metrisk) 0,1 till 100 ml
Typ Positiv förskjutning repetitiv pipett