Läs mer
Azlon™ Pivotring Magnetisk omrörarstång
Produktkod. 10564345
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
9.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10564345
Brand: Azlon SWN510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderar en central pivotring som säkerställer effektiv spinning även på böjda eller ojämna baser.
  • Tillverkad av magnetisk PTFE
  • Central pivotring säkerställer effektiv spinning även på böjda eller ojämna baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 9.5 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Material Magnet
Kvantitet 2/Pk.
Form Pivotring
Typ Omrörningsbar