Läs mer
Azlon™ Pivotring Magnetisk omrörarstång
Produktkod. 10648195
Change view
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10648195 12 mm 4,5 mm Paket med 2
10298094 15 mm 4,5 mm Paket med 2
10738795 8 mm 3 mm Paket med 2
10585105 20 mm 6 mm Paket med 2
10135374 25 mm 6 mm Paket med 2
10729175 30 mm 6 mm Paket med 2
10636855 45 mm 8 mm Paket med 2
10431235 40 mm 8 mm Paket med 2
10145374 35 mm 6 mm Paket med 2
10788995 50 mm 8 mm Paket med 2
10431425 60 mm - Paket med 2
10564345 70 mm 9,5 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10648195 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SWN502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderar en central pivotring som säkerställer effektiv spinning även på böjda eller ojämna baser.
  • Tillverkad av magnetisk PTFE
  • Central pivotring säkerställer effektiv spinning även på böjda eller ojämna baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B x H) 0,47 Lin.
Längd (engelska) 0,47 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Längd (metrisk) 12 mm
Material Magnetisk legering
Kvantitet 2/Pk.
Form Pivotring
Typ Omrörningsbar