Läs mer
Azlon™ PMP Autoklaverbar pincett
Produktkod. 12054618
Change view
Längd (metrisk):
11,5 cm
14,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12054618 11,5 cm Varje
12084588 14,5 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12054618 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer TWY260
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med PMP som har hög smältpunkt och god temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Autoklaverbar pincett är idealisk för säker hantering av prover.
  • Högkvalitativ, autoklaverbar pincett
  • Skarp spets
  • Fina tandgrepp för säker hantering av prover
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Längd (engelska) 4,53 tum
Längd (metrisk) 11,5 cm
Material PMP
För användning med (applikation) För säker hantering av prover
Kvantitet Vardera
Tipsstil Sharp