Läs mer
Azlon™ Griffin-stil PMP Bägare
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Traditionell bägare form
- Lågform, hållbart och ekonomiskt alternativ till glasbägare
- Idealisk för allmän laboratorieanvändning
- PMP material - glasklar synlighet och god kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar vid °121 C, maxtemperatur 150 °C
- Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt rött eller blått lösningsmedelsbeständigt bläck
- Överensstämmer med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 71 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 94 mm |
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7056 |