Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Beskrivning
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
- Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
- Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
- Autoklaverbar till 121°C
- Överensstämmer med ISO 6706
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±4 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706, del 177.1520, ASTM E1272, CFR 21 |
| Klass | Klass B |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Kvantitet | 1PK |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Visa mer |