Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Produktkod. 10524355
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10524355 1000 mL 10 mL Varje
11323584 10 mL 0.2 mL Paket med 10
10665705 100 mL 1 mL Paket med 5
12070003 250 mL 2 mL Varje
11333584 25 mL 0.5 mL Paket med 5
11363584 2000 mL 20 mL Varje
10218024 500 mL 5 mL Varje
10566455 - 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10524355 Leverantör Azlon Leverantörsnummer CT1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.70 SEK
    216.77 SEK / Paket med 1
    Save 54.93 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
  • Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Överensstämmer med ISO 6706
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PMP
Tolerans ±10 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass Klass B
Kvantitet 1PK
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 440 mm
Produkttyp Ograderad cylinder