Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Produktkod. 10665705
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10665705
Brand: Azlon CT0100P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
  • Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Överensstämmer med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520
Klass B
Diameter (metrisk) 31 mm
Kvantitet 5PK
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 135 °C
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 275 °F
För användning med (applikation) Användning av mat och dryck
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 250 mm
Typ Graderad cylinder