Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Produktkod. 11333584
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11333584
Brand: Azlon CT0025P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
  • Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Överensstämmer med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PMP
Tolerans ±0,5 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass B
Diameter (metrisk) 20 mm
Kvantitet 5PK
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 170 mm
Typ Ograderad cylinder