Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
- Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
- Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
- Autoklaverbar till 121°C
- Överensstämmer med ISO 6706
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±20 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 |
| Klass | B |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Kvantitet | 1PK |
| Examen | 20 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bastyp | Hexagonal |
| Visa mer |