Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Produktkod. 12070003
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
12070003 250 mL 2 mL Varje
11323584 10 mL 0.2 mL Paket med 10
10665705 100 mL 1 mL Paket med 5
10524355 1000 mL 10 mL Varje
11333584 25 mL 0.5 mL Paket med 5
11363584 2000 mL 20 mL Varje
10218024 500 mL 5 mL Varje
10566455 - 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12070003 Leverantör Azlon Leverantörsnummer CT0250P
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
  • Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Överensstämmer med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PMP
Tolerans ±2 ml
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520
Klass Klass B
Diameter (metrisk) 42 mm
Kvantitet 1PK
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 275 °F
För användning med (applikation) Användning av mat och dryck
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 315 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Max. Temperatur (metrisk) 135 °C