Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med gjutna graderingar
Produktkod. p-8001822
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11323584
Brand: Azlon CT0010P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med PMP för sin höga smältpunkt och goda temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindrar med gjutna gradering är autoklaverbara och ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Gjutna upphöjda graderingar på transparent cylinder ger enkel visuell mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatning av vätskor
  • Sexkantig bas med halkfri anti-sugfunktion säkerställer stabilitet
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Överensstämmer med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Tolerans ±0,2 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass B
Diameter (metrisk) 14 mm
Kvantitet 10PK
Examen 0.2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Ograderad cylinder