Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med tryckta graderingar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ PMP Cylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Examen: tryckt förstärkt stift skarpt blått
- Bas: stabila sexkantiga baser med halkfri antisugfunktion
- Kalibrerad: till ISO 6706 och DIN 12681
- Klass A: toleranser, certifierad överensstämmelse, levereras med certifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706, DIN 12681 |
| Klass | A |
| skala | Blått |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse |
| Examen | 0.5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |