Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med tryckta graderingar
Produktkod. 10253530
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10253530
Brand: Azlon CTA0010P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ PMP Cylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Examen: tryckt förstärkt stift skarpt blått
  • Bas: stabila sexkantiga baser med halkfri antisugfunktion
  • Kalibrerad: till ISO 6706 och DIN 12681
  • Klass A: toleranser, certifierad överensstämmelse, levereras med certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Tolerans ±0,2 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Klass A
skala Blått
Diameter (metrisk) 16 mm
Inkluderar Intyg om överensstämmelse
Kvantitet 2PK
Examen 0.2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Ograderad cylinder