Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med tryckta graderingar
Beskrivning
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ PMP Cylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Examen: tryckt förstärkt stift skarpt blått
- Bas: stabila sexkantiga baser med halkfri antisugfunktion
- Kalibrerad: till ISO 6706 och DIN 12681
- Klass A: toleranser, certifierad överensstämmelse, levereras med certifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PMP |
| Tolerans | ±1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klass | Klass A |
| skala | Blått |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse |
| Kvantitet | 2PK |
| Examen | 1 mL |
| Visa mer |