Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med tryckta graderingar
Produktkod. 12074598
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
12074598 100 mL 1 mL Paket med 2
10253530 10 mL 0.2 mL Paket med 2
12094598 2000 mL 20 mL Varje
12034618 250 mL 2 mL Paket med 2
10213580 25 mL 0.5 mL Paket med 2
12050013 50 mL 1 mL Paket med 2
10190960 500 mL 5 mL Paket med 2
11973909 1000 mL 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12074598 Leverantör Azlon Leverantörsnummer CTA0100P
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ PMP Cylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Examen: tryckt förstärkt stift skarpt blått
  • Bas: stabila sexkantiga baser med halkfri antisugfunktion
  • Kalibrerad: till ISO 6706 och DIN 12681
  • Klass A: toleranser, certifierad överensstämmelse, levereras med certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PMP
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Klass Klass A
skala Blått
Diameter (metrisk) 34 mm
Inkluderar Intyg om överensstämmelse
Kvantitet 2PK
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 250 mm
Produkttyp Ograderad cylinder